Learn More
2-Methyl-3-tetrahydrofuranthiol(cis-and trans-mixture), TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Methyl-3-tetrahydrofuranthiol(cis-and trans-mixture) |
| CAS | 57124-87-5 |
| Formula molecolare | C5H10OS |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | 1,4-Anhydro-2,5-dideoxy-3-thiopentitol, Tetrahydro-2-methyl-3-furanthiol, 2-Methyl-3-mercaptotetrahydrofuran, 2-Methyltetrahydrofuran-3-thiol |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H10OS/c1-4-5(7)2-3-6-4/h4-5,7H,2-3H2,1H3 |
| SMILES | CC1OCCC1S |
| IUPAC Name | 2-methyloxolane-3-thiol |
| Molecular Weight (g/mol) | 118.2 |
| Peso formulazione | 118.0452 |