Learn More
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)aniline, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11985211 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11985211 5 g 5g
11975211 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11985211 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 263800050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 54396-44-0
Formula molecolare C8H8F3N
Molecular Weight (g/mol) 175.16
InChI Key TWLDBACVSHADLI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-methyl-3-trifluoromethyl aniline, 3-amino-2-methylbenzotrifluoride, 3-trifluoromethyl-o-toluidine, 3-amino-2-methyl benzotrifluoride, 2-methyl-3-trifluoromethyl-phenylamine, 2-methyl-3 trifluoromethyl aniline, 2-methyl-3-trifluoromethyl benzenamine, benzenamine, 2-methyl-3-trifluoromethyl
PubChem CID 2735932
IUPAC Name 2-methyl-3-(trifluoromethyl)aniline
SMILES CC1=C(C=CC=C1N)C(F)(F)F
Specifikationer
Materiale o nome chimico 2-Methyl-3-(trifluoromethyl)aniline
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 39.0°C to 41.0°C
Colore White
Punti di ebollizione 108.0°C to 110.0°C
Punto d'infiammabilità 96°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Indice di rifrazione 1.4825
Quantità 5 g
Peso formulazione 175.16
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Methyl-3-(trifluoromethyl)aniline
Signalord
  • Attenzione
Riskkategorier
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Faroangivelser
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Skyddsangivelse
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.