Learn More
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)aniline, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11410461
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11410461 5 g 5g
11400461 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11410461 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B20009.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 54396-44-0
Formula molecolare C8H8F3N
Molecular Weight (g/mol) 175.154
Numero MDL MFCD00153216
InChI Key TWLDBACVSHADLI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-methyl-3-trifluoromethyl aniline, 3-amino-2-methylbenzotrifluoride, 3-trifluoromethyl-o-toluidine, 3-amino-2-methyl benzotrifluoride, 2-methyl-3-trifluoromethyl-phenylamine, 2-methyl-3 trifluoromethyl aniline, 2-methyl-3-trifluoromethyl benzenamine, benzenamine, 2-methyl-3-trifluoromethyl
PubChem CID 2735932
IUPAC Name 2-methyl-3-(trifluoromethyl)aniline
SMILES CC1=C(C=CC=C1N)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methyl-3-(trifluoromethyl)aniline
Punto di fusione 37°C to 40°C
Punti di ebollizione 62°C to 64°C (4 mmHg)
Punto d'infiammabilità 98°C (208°F)
Quantità 5 g
Numero UN UN2811
Beilstein 2832865
Peso formulazione 175.16
Percent Purity 98%