Learn More
2-Methyl-3-trifluoromethylaniline, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 2-methyl-3-(trifluoromethyl)aniline |
| Quantità | 5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H8F3N/c1-5-6(8(9,10)11)3-2-4-7(5)12/h2-4H,12H2,1H3 |
| Peso formulazione | 175.0609 |