Learn More
2-Methyl-4-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]-1,3-thiazole, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10622485
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10622485 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10114243 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10622485 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC40339CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-11-2026
Identificatori chimici
CAS 857283-68-2
Formula molecolare C16H20BNO2S
Molecular Weight (g/mol) 301.21
Numero MDL MFCD08060513
InChI Key XCAUOIGPROQXRG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-methyl-4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl-1,3-thiazole, 2-methyl-4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl thiazole, 2-methyl-4-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl-1,3-thiazole, 2-methyl-4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-phenyl-thiazole, 2-methyl-4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl phenyl-1,3-thiazole, thiazole,2-methyl-4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl
PubChem CID 18525749
IUPAC Name 2-methyl-4-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]-1,3-thiazole
SMILES CC1=NC(=CS1)C1=CC=C(C=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methyl-4-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]-1,3-thiazole
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 301.22
Percent Purity 97%