Learn More
2-Methyl-4,5-dichloro-3-pyridazinone, TRC
Codice prodotto. 30472080
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30472080 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30472080 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM2997805G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methyl-4,5-dichloro-3-pyridazinone
CAS 933-76-6
Formula molecolare C5H4Cl2N2O
Quantità 5 g
Sinonimo 2-Methyl-4,5-dichloro-3(2H)-pyridazinon, 4,5-Dichloro-2-methyl-2H-pyridazin-3-one
InChI Formula InChI=1S/C5H4Cl2N2O/c1-9-5(10)4(7)3(6)2-8-9/h2H,1H3
SMILES O=C1C(Cl)=C(Cl)C=NN1C
IUPAC Name 4,5-dichloro-2-methylpyridazin-3(2H)-one
Molecular Weight (g/mol) 179
Peso formulazione 177.97