Learn More
2-Methyl-4(5)-nitroimidazole, 99%
Codice prodotto. 11454274
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11454274 50 g 50g
11464274 250 g 250g
11444274 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11454274 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12569.18
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 696-23-1 | C4H5N3O2 | 127.10 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 696-23-1
Formula molecolare C4H5N3O2
Molecular Weight (g/mol) 127.10
Numero MDL MFCD00005191
InChI Key FFYTTYVSDVWNMY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-methyl-5-nitroimidazole, 2-methyl-4-nitroimidazole, 2-methyl-4-nitro-1h-imidazole, menidazole, 1h-imidazole, 2-methyl-4-nitro, 1h-imidazole, 2-methyl-5-nitro, 2-methyl-4 5-nitroimidazole, imidazole, 2-methyl-4-nitro, unii-24ag2ww15w, imidazole, 2-methyl-5-nitro
PubChem CID 12760
IUPAC Name 2-methyl-5-nitro-1H-imidazole
SMILES CC1=NC=C(N1)[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methyl-4(5)-nitroimidazole
Punto di fusione 251°C to 254°C
Quantità 50 g
Beilstein 4032
Peso formulazione 127.1
Percent Purity 99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Methyl-4(5)nitroimidazole
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Methyl-4(5)nitroimidazole