Learn More
2-Methyl-4-isothiazolin-3-one 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30324744
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30324744 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30324744 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREA15089000AL100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one
CAS 2682-20-4
Nomi componenti o analita 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C4 H5 N O S
Concentrazione 100 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Neolone 950, 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one, 2-Methylisothiazol-3-one
InChI Formula InChI=1S/C4H5NOS/c1-5-4(6)2-3-7-5/h2-3H,1H3
SMILES CN1SC=CC1=O
IUPAC Name 2-methyl-1,2-thiazol-3-one
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molecular Weight (g/mol) 115.15
Quantità 1 mL
Peso formulazione 115.0092 g/mol