Learn More
2-Methyl-4-nitroaniline, 98%
Codice prodotto. 11428486
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2500 g
Dimensione della confezione:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11428486 2500 g 2500g
11408486 100 g 100g
11418486 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11428486 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15941.0E
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 99-52-5 | C7H8N2O2 | 152.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 99-52-5
Formula molecolare C7H8N2O2
Molecular Weight (g/mol) 152.15
Numero MDL MFCD00007734
InChI Key XTTIQGSLJBWVIV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-amino-5-nitrotoluene, 4-nitro-o-toluidine, 5-nitro-2-aminotoluene, p-nitro-o-toluidine, benzenamine, 2-methyl-4-nitro, fast red rl base, 1-amino-2-methyl-4-nitrobenzene, diabase red rl, ansibases red rl, devol red rl
PubChem CID 7441
IUPAC Name 2-methyl-4-nitroaniline
SMILES CC1=CC(=CC=C1N)[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methyl-4-nitroaniline
Punto di fusione 130°C to 133°C
Odore Characteristic
Quantità 2500 g
Numero UN UN2660
Beilstein 775772
Peso formulazione 152.15
Percent Purity 98%