Learn More
2-Methyl-4-nitrobenzoic acid, 97%
Codice prodotto. 15464067
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15464067 1 g 1g
15474067 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15464067 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H31332.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1975-51-5 | C8H7NO4 | 181.147 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1975-51-5
Formula molecolare C8H7NO4
Molecular Weight (g/mol) 181.147
Numero MDL MFCD00210697
InChI Key XXXOBNJIIZQSPT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-methyl-4-nitrobenzoic acid, 4-nitro-o-toluic acid, 2-methyl-4-nitro-benzoic acid, 2-methyl-4-nitrobenzoicacid, 4-nitro-2-methylbenzoic acid, benzoic acid, 2-methyl-4-nitro, pubchem8363, acmc-1bsab, 2-carboxy-5-nitrotoluene, 2-methyl4-nitrobenzoic acid
PubChem CID 74790
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methyl-4-nitrobenzoic acid
Punto di fusione 152°C to 155°C
Odore Odorless
Quantità 1 g
Peso formulazione 181.15
Percent Purity 97%