Learn More
2-Methyl-4-nitrobenzoic acid, 98%
Codice prodotto. 15545276 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15545276 100 g 100g
15525276 5 g 5g
15535276 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15545276 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 457811000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-10-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1975-51-5 | C8H7NO4 | 181.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1975-51-5
Formula molecolare C8H7NO4
Molecular Weight (g/mol) 181.15
InChI Key XXXOBNJIIZQSPT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-methyl-4-nitrobenzoic acid, 4-nitro-o-toluic acid, 2-methyl-4-nitro-benzoic acid, 2-methyl-4-nitrobenzoicacid, 4-nitro-2-methylbenzoic acid, benzoic acid, 2-methyl-4-nitro, pubchem8363, acmc-1bsab, 2-carboxy-5-nitrotoluene, 2-methyl4-nitrobenzoic acid
PubChem CID 74790
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methyl-4-nitrobenzoic acid
Punto di fusione 151.0°C to 152.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Quantità 100 g
Peso formulazione 181.15
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Methyl-4-nitrobenzoic acid, 98%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.