Learn More
2-Methyl-4-nitroimidazole, Mikromol™
Codice prodotto. 17962356
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17962356 100 mg 100mg
17972366 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17962356 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0012.02
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-Methyl-4-nitroimidazole
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methyl-4-nitroimidazole
CAS 696-23-1
Nomi componenti o analita 2-Methyl-4-nitroimidazole
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C4 H5 N3 O2
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo 2-Methyl-4-nitroimidazole, 2-Methyl-5-nitroimidazole, 2-Methyl-5-nitro-1H-imidazole, Metronidazole Benzoate Imp. B (EP), Tinidazole Imp. A (EP), Metronidazole Imp. A (EP), Tinidazole USP Related Compound A, Tinidazole USP RC A, Tinidazole Related Compound A, Metronidazole Benzoate Impurity B, Metronidazole Impurity A, Tinidazole Impurity A
InChI Formula InChI=1S/C4H5N3O2/c1-3-5-2-4(6-3)7(8)9/h2H,1H3,(H,5,6)
SMILES Cc1nc(c[nH]1)[N+](=O)[O-]
IUPAC Name 2-methyl-4-nitro-1H-imidazole
Molecular Weight (g/mol) 127.1
Quantità 100 mg
Peso formulazione 127.0382 g/mol