Learn More
2-Methyl-4-pentanol 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30317715
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30317715 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30317715 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREA15122100AL100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-01-2027
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methyl-4-pentanol
CAS 108-11-2
Nomi componenti o analita 2-Methyl-4-pentanol
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C6 H14 O
Concentrazione 100 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo 4-Methyl-pentan-2-ol, 4-Methylpentan-2-ol, 2-Methyl-4-pentanol
InChI Formula InChI=1S/C6H14O/c1-5(2)4-6(3)7/h5-7H,4H2,1-3H3
SMILES CC(C)CC(C)O
IUPAC Name 4-methylpentan-2-ol
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molecular Weight (g/mol) 102.17
Quantità 1 mL
Peso formulazione 102.1045 g/mol