Learn More
2-Methyl-4-pentenoic Acid, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 2-Methyl-4-pentenoic Acid |
| CAS | 1575-74-2 |
| Formula molecolare | C6H10O2 |
| Quantità | 50 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H10O2/c1-3-4-5(2)6(7)8/h3,5H,1,4H2,2H3,(H,7,8) |
| SMILES | CC(CC=C)C(=O)O |
| IUPAC Name | 2-methylpent-4-enoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 114.14 |
| Peso formulazione | 114.0681 |