Learn More
2-Methyl-4-pentenoic Acid, TRC
Codice prodotto. 30473728
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30473728 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30473728 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM220778500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methyl-4-pentenoic Acid
CAS 1575-74-2
Formula molecolare C6H10O2
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C6H10O2/c1-3-4-5(2)6(7)8/h3,5H,1,4H2,2H3,(H,7,8)
SMILES CC(CC=C)C(=O)O
IUPAC Name 2-methylpent-4-enoic acid
Molecular Weight (g/mol) 114.14
Peso formulazione 114.0681