Learn More
(2-Methyl-4-phenyl-1,3-thiazol-5-yl)methanol, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11330617
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11330617 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10604595 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11330617 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC42209CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Identificatori chimici
CAS 857284-12-9
Formula molecolare C11H11NOS
Molecular Weight (g/mol) 205.275
Numero MDL MFCD08690247
InChI Key RBRYERMYEBFVAB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-methyl-4-phenyl-1,3-thiazol-5-yl methanol, 5-thiazolemethanol,2-methyl-4-phenyl, 2-methyl-4-phenylthiazol-5-yl methanol, 2-methyl-4-phenyl-1,3-thiazol-5-yl methan-1-ol
PubChem CID 18525756
IUPAC Name (2-methyl-4-phenyl-1,3-thiazol-5-yl)methanol
SMILES CC1=NC(=C(S1)CO)C2=CC=CC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico (2-Methyl-4-phenyl-1, 3-thiazol-5-yl)methanol
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 205.28
Percent Purity 97%