Learn More
2-Methyl-4-phenyl-5-pyrimidinecarboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10782197
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10782197 10 g 10g
10202832 250 mg 250mg
10354662 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10782197 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC20101EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 127958-10-5
Formula molecolare C12H10N2O2
Molecular Weight (g/mol) 214.224
Numero MDL MFCD02682072
InChI Key XKJAQESOTNACHT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2776510
IUPAC Name 2-methyl-4-phenylpyrimidine-5-carboxylic acid
SMILES CC1=NC=C(C(=N1)C2=CC=CC=C2)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methyl-4-phenyl-5-pyrimidinecarboxylic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 10 g
Sinonimo 2-methyl-4-phenyl-5-pyrimidinecarboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylicacid, 2-methyl-4-phenyl, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-methyl-4-phenyl, acmc-1c0qx, 2-methyl-4-phenylpyrimidin-5-carboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylicacid,2-methyl-4-phenyl, 2-methyl-4-phenyl-pyrimidine-5-carboxylic acid
Peso formulazione 214.22
Percent Purity 97%