Learn More
2-Methyl-4-piperazinoquinoline, 97%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Methyl-4-piperazinoquinoline |
| CAS min. % | 97.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber glass bottle |
| Quantità | 1 g |
| IUPAC Name | 2-methyl-4-(piperazin-1-yl)quinoline |
| Peso formulazione | 227.31 |
| Percent Purity | 97% |