Learn More
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)aniline, 97+%
Codice prodotto. 11420128
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11420128 5 g 5g
11410128 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11420128 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B23706.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-10-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 86256-59-9 | C8H8F3NO | 191.153 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 86256-59-9
Formula molecolare C8H8F3NO
Molecular Weight (g/mol) 191.153
Numero MDL MFCD01631541
InChI Key IIDBMILLZRYZCH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-methyl-4-trifluoromethoxy aniline, 2-methyl-4-trifluoromethoxy benzenamine, 4-trifluoromethoxy-2-methylaniline, 4-trifluoromethoxy-o-toluidine, benzenamine, 2-methyl-4-trifluoromethoxy, 2-methyl-4-trifluoromethoxy phenylamine, pubchem8512, ksc495s8h, 2-amino-5-trifluoromethoxy toluene
PubChem CID 2775546
IUPAC Name 2-methyl-4-(trifluoromethoxy)aniline
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)OC(F)(F)F)N
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)aniline
Quantità 5 g
Numero UN UN2810
Peso formulazione 191.15
Percent Purity ≥97%