Learn More
2-methyl-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carbaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10624965
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10624965 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10091474 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10624965 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC76304CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
Kemiska identifierare
CAS 1034566-13-6
Formula molecolare C6H4F3NOS
Molecular Weight (g/mol) 195.159
Numero MDL MFCD12198128
InChI Key FBQFBBGXQZDOQV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-methyl-4-trifluoromethyl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde, 5-formyl-2-methyl-4-trifluoromethyl-1,3-thiazole
PubChem CID 43811060
IUPAC Name 2-methyl-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carbaldehyde
SMILES CC1=NC(=C(S1)C=O)C(F)(F)F
Specifikationer
Materiale o nome chimico 2-Methyl-4-(trifluoromethyl)-1, 3-thiazole-5-carbaldehyde
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 195.16
Percent Purity 97%
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.