Learn More
2-methyl-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10633045
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10633045 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10295544 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10633045 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC76301CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Identificatori chimici
CAS 117724-63-7
Formula molecolare C6H4F3NO2S
Molecular Weight (g/mol) 211.16
Numero MDL MFCD00173295
InChI Key REKJPVUFKQYMHW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-methyl-4-trifluoromethyl thiazole-5-carboxylic acid, 2-methyl-4-trifluoromethyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 2-methyl-4-trifluoromethylthiazole-5-carboxylic acid, 2-methyl-4-trifluoromethyl-thiazole-5-carboxylic acid, 5-thiazolecarboxylicacid, 2-methyl-4-trifluoromethyl, 5-thiazolecarboxylic acid, 2-methyl-4-trifluoromethyl, pubchem11380, acmc-209yjt, methyltrifluoromethylthiazolecarboxylicacid, 2-methyl-4-trifluoromethyl thiazole-5-carboxylicacid
PubChem CID 1486080
IUPAC Name 2-methyl-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
SMILES CC1=NC(=C(S1)C(O)=O)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methyl-4-(trifluoromethyl)-1, 3-thiazole-5-carboxylic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 211.16
Percent Purity 97%