Learn More
2-Methyl-4-(trifluoromethyl)thiazole-5-carboxylic Acid, TRC
Codice prodotto. 30480785
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30480785 10 mg 10mg
30470444 100 mg 100mg
30478046 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30480785 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM21919510MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 117724-63-7
Formula molecolare C6H4NO2F3S
Molecular Weight (g/mol) 211.16
Sinonimo 2-Methyl-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylic Acid, 2-Methyl-4-trifluoromethylthiazole-5-carboxylic Acid
IUPAC Name 2-methyl-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
SMILES Cc1nc(c(s1)C(=O)O)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methyl-4-(trifluoromethyl)thiazole-5-carboxylic Acid
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C6H4F3NO2S/c1-2-10-4(6(7,8)9)3(13-2)5(11)12/h1H3,(H,11,12)
Peso formulazione 210.9915