Learn More
2-Methyl-5-(4-methylphenyl)-3-furoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10504763
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10504763 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10504763 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO01311DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methyl-5-(4-methylphenyl)-3-furoic acid
CAS 111787-86-1
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C13H12O3
Numero MDL MFCD05664429
Quantità 1 g
Sinonimo 2-methyl-5-4-methylphenyl-3-furoic acid, 2-methyl-5-4-methylphenyl furan-3-carboxylic acid, 2-methyl-5-p-tolyl furan-3-carboxylic acid, 3-furancarboxylic acid,2-methyl-5-4-methylphenyl, acmc-20mesz
InChI Key WWJLHTFFOPYRMV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C=C(O1)C1=CC=C(C)C=C1)C(O)=O
IUPAC Name 2-methyl-5-(4-methylphenyl)furan-3-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 216.24
PubChem CID 2794742
Peso formulazione 216.23
Percent Purity 97%