Learn More
2-Methyl-5-(methylthio)furan, 99%
Codice prodotto. 11459477
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11459477 2 g 2g
11469477 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11459477 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B21998.04
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 13678-59-6 | C6H8OS | 128.189 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13678-59-6
Formula molecolare C6H8OS
Molecular Weight (g/mol) 128.189
Numero MDL MFCD01208018
InChI Key RESBOJMQOGJOMW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-methyl-5-methylthio furan, 5-methyl-2-methylthio furan, furan, 2-methyl-5-methylthio, methyl 5-methylfuryl sulfide, 2-methyl-5-methylsulfanyl furan, 2-methyl-5-methylthiofuran, unii-41z7b950jj, 2-methyl 5-methyl thio furan, furan,2-methyl-5-methylthio, fema no. 3366
PubChem CID 61657
IUPAC Name 2-methyl-5-methylsulfanylfuran
SMILES CC1=CC=C(O1)SC
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methyl-5-(methylthio)furan
Densità 1.063
Punti di ebollizione 79°C to 81°C (50 mmHg)
Punto d'infiammabilità 50°C (122°F)
Odore Stench
Quantità 2 g
Numero UN UN1993
Peso formulazione 128.19
Percent Purity 99%