Learn More
2-Methyl-5-nitro-N-[4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl]benzenamine, Mikromol
Codice prodotto. 30460344
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
4 x 25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30460344 4 x 25 mg -
30052252 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30460344 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM3566.0400254AMP
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-Methyl-5-nitro-N-[4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl]benzenamine, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-(2-Methyl-5-nitrophenyl)-4-(3-pyridyl)-2-pyrimidine-amine
CAS 152460-09-8
Nomi componenti o analita N-(2-Methyl-5-nitrophenyl)-4-(3-pyridyl)-2-pyrimidine-amine
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C16 H13 N5 O2
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo 2-Pyrimidinamine, N-(2-methyl-5-nitrophenyl)-4-(3-pyridinyl)-, (2-Methyl-5-nitrophenyl)[4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl]amine, 2-methyl-5-nitro-N-[4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl]benzenamine, N-(2-Methyl-5-nitrophenyl)-4-(3-pyridyl)-2-pyrimidineamine, N-(2-Methyl-5-nitrophenyl)-4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-amine, N-(5-Nitro-2-methylphenyl)-N-[4-(3-pyridyl)pyrimidin-2-yl]amine, N-(5-Nitro-2-methylphenyl)[4-(3-pyridyl)-2-pyrimidinyl]amine
InChI Formula InChI=1S/C16H13N5O2/c1-11-4-5-13(21(22)23)9-15(11)20-16-18-8-6-14(19-16)12-3-2-7-17-10-12/h2-10H,1H3,(H,18,19,20)
Tipo di soluzione Neat
SMILES Cc1ccc(cc1Nc2nccc(n2)c3cccnc3)[N+](=O)[O-]
IUPAC Name N-(2-methyl-5-nitrophenyl)-4-pyridin-3-ylpyrimidin-2-amine
Molecular Weight (g/mol) 307.31
Quantità 4 x 25 mg
Peso formulazione 307.1069 g/mol