Learn More
2-Methyl-5-nitroaniline, TRC
Codice prodotto. 30138444
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30138444 10 g 10g
30133592 50 g 50g
30040393 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30138444 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM32344510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 99-55-8
Formula molecolare C7 H8 N2 O2
Molecular Weight (g/mol) 152.15
Sinonimo Fast Scarlet G Base (6CI), o-Toluidine, 5-nitro- (8CI), 2-Methyl-5-nitrobenzenamine, (2-Methyl-5-nitrophenyl)amine, 1-Amino-2-methyl-5-nitrobenzene, 1-Methyl-2-amino-4-nitrobenzene, 2-Amino-4-nitrotoluene, 2-Methyl-5-nitroaniline, 3-Nitro-6-methylaniline, 4-Nitro-2-aminotoluene, 5-Nitro-2-methylaniline, 5-Nitro-2-toluidine, 5-Nitro-o-toluidine, 6-Methyl-3-nitroaniline, Amarthol Fast Scarlet G Base, Amarthol Fast Scarlet G Salt, Azoene Fast Scarlet G Salt, Azoene Fast Scarlet GC Base, Azoene Fast Scarlet GC Salt, Azofix Scarlet G Salt, Azogene Fast Scarlet G, C.I. 37105, C.I. Azoic Diazo Component 12, Conazoic Diazo AB, Dainichi Fast Scarlet G Base, Daito Scarlet Base G, Devol Scarlet B, Devol Scarlet G Salt, Diabase Scarlet G, Diazo Fast Scarlet G, Dycosbase Scarlet G Base, Fast Red SG Base, Fast Scarlet Base J, Fast Scarlet G, Fast Scarlet G Salt, Fast Scarlet GC Base, Fast Scarlet J Salt, Fast Scarlet M 4NT Base, Fast Scarlet T Base, Hiltonil Fast Scarlet G Base, Hiltonil Fast Scarlet G Salt, Hiltonil Fast Scarlet GC Base, Icho Salt Scarlet G, Kayaku Scarlet G Base, Lake Scarlet G Base, Lithosol Orange R Base, Mitsui Scarlet G Base, NSC 8947, Naphthanil Scarlet G Base, Naphtoelan Fast Scarlet G Base, Naphtoelan Fast Scarlet G Salt, PNOT, Scarlet Base Ciba II, Scarlet Base G, Scarlet Base Irga II, Scarlet Base NSP, Scarlet G, Scarlet G Base, Sugai Fast Scarlet G Base, Symulon Scarlet G Base
IUPAC Name 2-methyl-5-nitroaniline
SMILES Cc1ccc(cc1N)[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-4-nitrotoluene (2-Methyl-5-nitroaniline)
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C7H8N2O2/c1-5-2-3-6(9(10)11)4-7(5)8/h2-4H,8H2,1H3
Peso formulazione 152.0586