Learn More
2-Methyl-5-nitrobenzenesulfonyl chloride, 97%
Codice prodotto. 11447816
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11447816 5 g 5g
11457816 25 g 25g
11467816 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11447816 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14760.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-07-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 121-02-8 | C7H6ClNO4S | 235.64 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 121-02-8
Formula molecolare C7H6ClNO4S
Molecular Weight (g/mol) 235.64
Numero MDL MFCD00051695
InChI Key WPGVQDHXOUAJBW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-methyl-5-nitrobenzene-1-sulfonyl chloride, 5-nitro-o-toluenesulfonyl chloride, 2-methyl-5-nitrobenzenesulfonylchloride, benzenesulfonyl chloride, 2-methyl-5-nitro, 4-nitrotoluen-2-sulfochlorid, o-toluenesulfonyl chloride, 5-nitro, 4-nitrotoluen-2-sulfonylchlorid, 4-nitrotoluene-2-sulphonyl chloride, 4-nitrotoluen-2-sulfochlorid czech, 2-methyl-5-nitrophenylsulfonyl chloride
PubChem CID 8457
IUPAC Name 2-methyl-5-nitrobenzenesulfonyl chloride
SMILES CC1=CC=C(C=C1S(Cl)(=O)=O)[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methyl-5-nitrobenzenesulfonyl chloride
Punto di fusione 42°C to 46°C
Punti di ebollizione 135°C to 137°C (0.7 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Quantità 5 g
Numero UN UN3261
Beilstein 2697079
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 235.65
Percent Purity 97%