Learn More
2-Methyl-5-nitrobenzoic acid, 98+%
Codice prodotto. 11362677
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11362677 25 g 25g
11342677 1 g 1g
11352677 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11362677 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L11862.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1975-52-6 | C8H7NO4 | 181.147 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1975-52-6
Formula molecolare C8H7NO4
Molecular Weight (g/mol) 181.147
Numero MDL MFCD00007371
InChI Key DJRFJAVPROZZFL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-methyl-5-nitrobenzoic acid, 5-nitro-o-toluic acid, benzoic acid, 2-methyl-5-nitro, 2-methyl-5-nitro-benzoic acid, 5-nitro-2-methylbenzoic acid, rarechem al bo 0285, 5-nitro-2-methyl benzoic acid, 2-methyl-5-nitro benzoic acid, pubchem2244
PubChem CID 519683
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methyl-5-nitrobenzoic acid
Punto di fusione 176°C to 181°C
Quantità 25 g
Beilstein 2451300
Peso formulazione 181.15
Percent Purity ≥98%