Learn More
2-Methyl-5-nitrobenzoic acid, 99+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10227220 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10227220 5 g Bottiglia in vetro 5g
10007352 1 g Bottiglia in vetro 1g
10105553 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10227220 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 276570050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Identificatori chimici
CAS 1975-52-6
Formula molecolare C8H7NO4
Molecular Weight (g/mol) 181.15
Numero MDL MFCD00007371
InChI Key DJRFJAVPROZZFL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-methyl-5-nitrobenzoic acid, 5-nitro-o-toluic acid, benzoic acid, 2-methyl-5-nitro, 2-methyl-5-nitro-benzoic acid, 5-nitro-2-methylbenzoic acid, rarechem al bo 0285, 5-nitro-2-methyl benzoic acid, 2-methyl-5-nitro benzoic acid, pubchem2244
PubChem CID 519683
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methyl-5-nitrobenzoic acid
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 176°C to 180°C
Colore Yellow to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3C6H3(NO2)CO2H
Quantità 5 g
Beilstein 09, 471
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 181.15
Percent Purity 99+%
Forma fisica Crystalline Powder