Learn More
2-Methyl-5-nitrobenzoic Acid, TRC
Codice prodotto. 30466152
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30466152 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30466152 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM3236855G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methyl-5-nitrobenzoic Acid
CAS 1975-52-6
Formula molecolare C8 H7 N O4
Quantità 5 g
Sinonimo Benzoic acid','2-methyl-5-nitro-, o-Toluic acid','5-nitro- (6CI,7CI,8CI), 2-Methyl-5-nitrobenzoic acid, 3-Nitro-6-methylbenzoic acid, 5-Nitro-2-methylbenzoic acid, 5-Nitro-o-toluic acid
InChI Formula InChI=1S/C8H7NO4/c1-5-2-3-6(9(12)13)4-7(5)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)
SMILES Cc1ccc(cc1C(=O)O)[N+](=O)[O-]
IUPAC Name 2-methyl-5-nitrobenzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 181.15
Peso formulazione 181.0375