Learn More
2-Methyl-5-nitroimidazole, TRC
Codice prodotto. 17993515
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17993515 100 g 100g
17921405 10 g 10g
17962495 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17993515 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM323765100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 696-23-1
Formula molecolare C4 H5 N3 O2
IUPAC Name 2-methyl-4-nitro-1H-imidazole
SMILES Cc1nc(c[nH]1)[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methyl-4-nitroimidazole
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 100 g
Sinonimo 2-Methyl-4-nitroimidazole, 2-Methyl-5-nitroimidazole, 2-Methyl-5-nitro-1H-imidazole, Metronidazole Benzoate Imp. B (EP), Tinidazole Imp. A (EP), Metronidazole Imp. A (EP), 1H-Imidazole, 2-methyl-5-nitro-, 1H-Imidazole, 2-methyl-4-nitro- (9CI), Imidazole, 2-methyl-4(or 5)-nitro- (7CI), Imidazole, 2-methyl-4-nitro- (8CI), 2-Methyl-4-nitro-1H-imidazole, 4-Nitro-2-methylimidazole, L 581490, Menidazole, RP 8532
InChI Formula InChI=1S/C4H5N3O2/c1-3-5-2-4(6-3)7(8)9/h2H,1H3,(H,5,6)
Molecular Weight (g/mol) 127.1
Peso formulazione 127.0382
Percent Purity >95%