Learn More
2-Methyl-5-oxo-1-cyclopentenyl Propionate, TRC
Codice prodotto. 30478903
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30478903 100 mg 100mg
30469585 500 mg 500mg
30476014 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30478903 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM325863100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 87-55-8
Formula molecolare C9H12O3
Molecular Weight (g/mol) 168.18
IUPAC Name (2-methyl-5-oxocyclopenten-1-yl) propanoate
SMILES CCC(=O)OC1=C(C)CCC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methyl-5-oxo-1-cyclopentenyl Propionate
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C9H12O3/c1-3-8(11)12-9-6(2)4-5-7(9)10/h3-5H2,1-2H3
Peso formulazione 168.0786