Learn More
2-Methyl-5-phenyl-3-furaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10293062
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10293062 250 mg 250mg
10511702 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10293062 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC14904CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identificatori chimici
CAS 321309-42-6
Formula molecolare C12H10O2
Molecular Weight (g/mol) 186.21
Numero MDL MFCD02681964
InChI Key QRBXYIYZWZGINC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2795313
IUPAC Name 2-methyl-5-phenylfuran-3-carbaldehyde
SMILES CC1=C(C=C(O1)C2=CC=CC=C2)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methyl-5-phenyl-3-furaldehyde
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Sinonimo 2-methyl-5-phenyl-3-furaldehyde, 2-methyl-5-phenyl-furan-3-carbaldehyde, 2-methyl-5-phenyl-3-furancarboxaldehyde, 3-furancarboxaldehyde,2-methyl-5-phenyl, 3-furancarboxaldehyde, 2-methyl-5-phenyl
Peso formulazione 186.21
Percent Purity 97%