Learn More
2-Methyl-5-phenyl-3-furoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10522852
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10522852 10 g Amber Glass Bottle 10g
10512852 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10522852 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC14901EA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 108124-17-0
Formula molecolare C12H9O3
Molecular Weight (g/mol) 201.20
Numero MDL MFCD00221070
InChI Key VLMNACSEESRUAK-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo 2-methyl-5-phenyl-3-furoic acid, 3-furancarboxylic acid, 2-methyl-5-phenyl, 3-furancarboxylic acid,2-methyl-5-phenyl, acmc-1bptp, maybridge1_002369, cbmicro_037931, cambridge id 5930829, 2-methyl-5-phenyl-3-furancarboxylic acid, 2-methyl-5-phenyl-furan-3-carboxylic acid
PubChem CID 736516
IUPAC Name 2-methyl-5-phenylfuran-3-carboxylic acid
SMILES CC1=C(C=C(O1)C1=CC=CC=C1)C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methyl-5-phenyl-3-furoic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 10 g
Peso formulazione 202.21
Percent Purity 97%