Learn More
2-Methyl-5-phenyl-3-furoic acid, 97%
Codice prodotto. 11420067
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11420067 5 g 5g
11410067 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11420067 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B20988.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Add to basket
CAS: 108124-17-0 | C12H9O3 | 201.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 108124-17-0
Formula molecolare C12H9O3
Molecular Weight (g/mol) 201.20
Numero MDL MFCD00221070
InChI Key VLMNACSEESRUAK-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo 2-methyl-5-phenyl-3-furoic acid, 3-furancarboxylic acid, 2-methyl-5-phenyl, 3-furancarboxylic acid,2-methyl-5-phenyl, acmc-1bptp, maybridge1_002369, cbmicro_037931, cambridge id 5930829, 2-methyl-5-phenyl-3-furancarboxylic acid, 2-methyl-5-phenyl-furan-3-carboxylic acid
PubChem CID 736516
SMILES CC1=C(C=C(O1)C1=CC=CC=C1)C([O-])=O
Specifications
Materiale o nome chimico 2-Methyl-5-phenyl-3-furoic acid
Punto di fusione 181°C to 184°C
Quantità 5 g
IUPAC Name 2-methyl-5-phenylfuran-3-carboxylate
Peso formulazione 202.21
Percent Purity 97%