Learn More
2-Methyl-6-nitroaniline, 98%
Codice prodotto. 15448799
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15448799 25 g 25g
15458799 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15448799 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L01803.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 570-24-1 | C7H8N2O2 | 152.153 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 570-24-1
Formula molecolare C7H8N2O2
Molecular Weight (g/mol) 152.153
Numero MDL MFCD00007744
InChI Key FCMRHMPITHLLLA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-nitro-o-toluidine, 2-amino-3-nitrotoluene, benzenamine, 2-methyl-6-nitro, 2-methyl-6-nitrobenzenamine, 6-methyl-2-nitroaniline, 1-amino-2-methyl-6-nitrobenzene, unii-oup165ykbc, 3-nitro-2-aminotoluene, 2-nitro-6-methylaniline, oup165ykbc
PubChem CID 11298
IUPAC Name 2-methyl-6-nitroaniline
SMILES CC1=C(C(=CC=C1)[N+](=O)[O-])N
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methyl-6-nitroaniline
Punto di fusione 93°C to 96°C
Quantità 25 g
Numero UN UN2660
Beilstein 1868029
Peso formulazione 152.15
Percent Purity 98%