Learn More
2-Methyl-6-nitroaniline 99%, ACROS Organics™
Produktkod. 10606724 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Quantità Imballaggio Förpackningsstorlek
10606724 100 g Bottiglia in vetro 100g
10294980 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10606724 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 127231000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Kemiska identifierare
CAS 570-24-1
Formula molecolare C7H8N2O2
Molecular Weight (g/mol) 152.153
Numero MDL MFCD00007744
InChI Key FCMRHMPITHLLLA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-nitro-o-toluidine, 2-amino-3-nitrotoluene, benzenamine, 2-methyl-6-nitro, 2-methyl-6-nitrobenzenamine, 6-methyl-2-nitroaniline, 1-amino-2-methyl-6-nitrobenzene, unii-oup165ykbc, 3-nitro-2-aminotoluene, 2-nitro-6-methylaniline, oup165ykbc
PubChem CID 11298
IUPAC Name 2-methyl-6-nitroaniline
SMILES CC1=C(C(=CC=C1)[N+](=O)[O-])N
Specifikationer
Materiale o nome chimico 2-Methyl-6-nitroaniline
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 93.0°C to 96.0°C
Colore Brown
Punto d'infiammabilità 110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3C6H3(NO2)NH2
Quantità 100 g
Beilstein 12, 843
Informazioni di solubilità Solubility in water: negligible. Other solubilities: slouble in ethanol and ether
Peso formulazione 152.15
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Methyl-6-nitroaniline
Signalord
  • Pericolo
Riskkategorier
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Faroangivelser
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H301-Tossico se ingerito.
Skyddsangivelse
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.