Learn More
2-Methyl-6-nitroquinoline, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10723423
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10723423 10 g Amber Glass Bottle 10g
10467412 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10723423 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore BTB06234EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 613-30-9
Formula molecolare C10H8N2O2
Molecular Weight (g/mol) 188.19
Numero MDL MFCD00051736
InChI Key DXDPHHQJZWWAEH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-nitroquinaldine, quinoline, 2-methyl-6-nitro, maybridge1_001441, acmc-1bb88, 1-2-aminoethyl pyrrole-2,5-dione,hydrochloride
PubChem CID 69172
IUPAC Name 2-methyl-6-nitroquinoline
SMILES CC1=CC=C2C=C(C=CC2=N1)[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methyl-6-nitroquinoline
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 10 g
Peso formulazione 188.19
Percent Purity 97%