Learn More
2-Methyl-6-piperazin-1-ylpyrazine, ≥95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10737675
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10737675 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10017852 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10737675 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO07759CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Identificatori chimici
CAS 51047-59-7
Formula molecolare C9H14N4
Molecular Weight (g/mol) 178.239
Numero MDL MFCD08272850
InChI Key ZQAVHWZTBHGKFK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 20290698
IUPAC Name 2-methyl-6-piperazin-1-ylpyrazine
SMILES CC1=CN=CC(=N1)N2CCNCC2
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methyl-6-piperazin-1-ylpyrazine
CAS min. % 95.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Sinonimo 2-methyl-6-piperazin-1-yl pyrazine, 2-methyl-6-piperazinylpyrazine, pyrazine,2-methyl-6-1-piperazinyl, pyrazine, 2-methyl-6-1-piperazinyl, pyrazine, 2-methyl-6-1-piperazinyl-9ci
Peso formulazione 178.24
Percent Purity 95%