Learn More
2-Methyl-6-quinolinecarboxylic acid, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10371493
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10371493 1 g 1g
10055972 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10371493 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC28401DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 635-80-3
Formula molecolare C11H9NO2
Molecular Weight (g/mol) 187.198
Numero MDL MFCD00748504
InChI Key IZONZQFTYGVOOO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-methyl-6-quinolinecarboxylic acid, 6-quinolinecarboxylic acid, 2-methyl, 2-methyl-6-quinolinecarboxylicacid, 2-methylquinoline-6-carboxylicacid, acmc-1b4d8, quinaldine-6-carboxylic acid, 6-carboxy-2-methyl quinoline, ksc352o8f, 2-methyl-quinoline-6-carboxylic acid
PubChem CID 604483
IUPAC Name 2-methylquinoline-6-carboxylic acid
SMILES CC1=NC2=C(C=C1)C=C(C=C2)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methyl-6-quinolinecarboxylic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 187.2
Percent Purity 97%