Learn More
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10763512
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10763512 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10763512 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MAY00323DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinaldehyde
CAS 545394-83-0
Intervallo percentuale saggio 97%
Formula molecolare C8H6F3NO
Numero MDL MFCD11035943
Quantità 1 g
Sinonimo 2-methyl-6-trifluoromethyl nicotinaldehyde, 2-methyl-6-trifluoromethyl pyridine-3-carbaldehyde, 2-methyl-6-trifluoromethyl pyridine-3-carboxaldehyde, 2-methyl-6-trifluoromethyl-3-pyridinecarboxaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde, 2-methyl-6-trifluoromethyl
InChI Key HHGVNSFXEFHMGQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C=O)C=CC(=N1)C(F)(F)F
IUPAC Name 2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbaldehyde
Molecular Weight (g/mol) 189.14
PubChem CID 28875322
Peso formulazione 189.14