Learn More
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid, Tech., Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid |
| CAS min. % | 80.0 |
| CAS max % | 100.0 |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 1 g |
| Peso formulazione | 205.13 |
| Percent Purity | Tech. |
| Grado | Caratteristiche |