Learn More
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-amine, 97%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-amine |
| CAS | 383907-17-3 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Formula molecolare | C7H7F3N2 |
| Numero MDL | MFCD01311991 |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | 2-methyl-6-trifluoromethyl pyridin-3-amine, 2-methyl-6-trifluoromethyl-3-pyridinamine, 3-amino-2-methyl-6-trifluoromethyl pyridine, 2-methyl-6-trifluoromethylpyridin-3-yl amine, 2-methyl-6-trifluoromethyl-pyridin-3-ylamine, 2-methyl-6-trifluoromethyl-3-pyridylamine, 3-pyridinamine,2-methyl-6-trifluoromethyl, 2-methyl-6-trifluoromethyl pyridine-3-amine, 3-pyridinamine, 2-methyl-6-trifluoromethyl |
| InChI Key | FUJKUIAVFVGTGS-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CC1=C(N)C=CC(=N1)C(F)(F)F |
| IUPAC Name | 2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-amine |
| Vedi altri risultati |