Learn More
2-Methyl-7-methylamino-d3-8-nitro-quinoxaline, TRC
Codice prodotto. 30473013
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30473013 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30473013 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM32240710MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methyl-7-methylamino-d3-8-nitro-quinoxaline
CAS 1020718-63-1
Formula molecolare C10 D3 H7 N4 O2
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C10H10N4O2/c1-6-5-12-7-3-4-8(11-2)10(14(15)16)9(7)13-6/h3-5,11H,1-2H3/i2D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])Nc1ccc2ncc(C)nc2c1[N+](=O)[O-]
IUPAC Name 3-methyl-5-nitro-N-(trideuteriomethyl)quinoxalin-6-amine
Molecular Weight (g/mol) 221.23
Peso formulazione 221.0992