Learn More
2-Methyl-8-nitroquinoline, 98%
Codice prodotto. 11327935
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11327935 5 g 5g
11317935 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11327935 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L03006.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 881-07-2 | C10H8N2O2 | 188.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 881-07-2
Formula molecolare C10H8N2O2
Molecular Weight (g/mol) 188.19
Numero MDL MFCD00006764
InChI Key UHPGVDHXHDPYQP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 13433
IUPAC Name 2-methyl-8-nitroquinoline
SMILES CC1=CC=C2C=CC=C(C2=N1)[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methyl-8-nitroquinoline
Punto di fusione 136°C to 139°C
Odore Odorless
Quantità 5 g
Beilstein 145077
Sinonimo 8-nitroquinaldine, quinaldine, 8-nitro, quinoline, 2-methyl-8-nitro, unii-xrv949auqz, xrv949auqz, acmc-209qr6, 2-methyl-8-nitro-quinoline, 5-20-07-00387 beilstein handbook reference, quinoline,2-methyl-8-nitro, uhpgvdhxhdpyqp-uhfffaoysa
Peso formulazione 188.19
Percent Purity 98%