Learn More
2-Methyl-9H-fluoren-9-one, TRC
Codice prodotto. 30482884
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30482884 500 mg 500mg
30471788 100 mg 100mg
30472865 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30482884 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM321793500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2840-51-9
Formula molecolare C14H10O
Molecular Weight (g/mol) 194.23
IUPAC Name 2-methylfluoren-9-one
SMILES Cc1ccc2c3ccccc3C(=O)c2c1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methyl-9H-fluoren-9-one
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C14H10O/c1-9-6-7-11-10-4-2-3-5-12(10)14(15)13(11)8-9/h2-8H,1H3
Peso formulazione 194.0732