Learn More
2-Methyl-pentanoic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Methylvaleric acid |
| Quantità | 100 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H12O2/c1-3-4-5(2)6(7)8/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,7,8) |
| Peso formulazione | 116.0837 |