Learn More
2-[Methyl(phenylmethyl)amino]ethanol, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | N-Benzyl-N-methyl-ethanolamine (2-[benzyl(methyl)amino]ethanol) |
| Quantità | 25 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H15NO/c1-11(7-8-12)9-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,12H,7-9H2,1H3 |
| Peso formulazione | 165.1154 |