Learn More
2-[Methyl(phenylmethyl)amino]ethanol, TRC
Codice prodotto. 30138519
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30138519 10 g 10g
30136934 25 g 25g
30005888 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30138519 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM32046510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 101-98-4
Formula molecolare C10 H15 N O
Molecular Weight (g/mol) 165.23
Sinonimo Ethanol, 2-[methyl(phenylmethyl)amino]-, Ethanol, 2-(benzylmethylamino)- (6CI,7CI,8CI), 2-[Methyl(phenylmethyl)amino]ethanol, 2-(Benzylmethylamino)ethanol, 2-(N-Methylbenzylamino)ethanol, 2-(N-benzyl-N-methylamino)ethanol, Benzyl(2-hydroxyethyl)methylamine, N-Benzyl-N-methyl(2-hydroxyethyl)amine, N-Benzyl-N-methyl-2-aminoethanol, N-Benzyl-N-methylethanolamine, N-Methyl-N-benzylethanolamine, β-(N-Benzyl-N-methylamino)ethanol
IUPAC Name 2-[benzyl(methyl)amino]ethanol
SMILES CN(CCO)Cc1ccccc1
Specifica
Materiale o nome chimico N-Benzyl-N-methyl-ethanolamine (2-[benzyl(methyl)amino]ethanol)
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C10H15NO/c1-11(7-8-12)9-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,12H,7-9H2,1H3
Peso formulazione 165.1154