Learn More
2-Methyl-propanoic-3,3,3-d3 Acid, TRC
Codice prodotto. 30240866
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30240866 25 mg 25mg
30240937 100 mg 100mg
30240950 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30240866 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM34410025MG
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 95926-99-1
Formula molecolare C4 D3 H5 O2
Molecular Weight (g/mol) 91.124
Sinonimo Propanoic-3,3,3-d3 acid, 2-methyl- (9CI), 2-Methylpropanoic-3,3,3-d3 acid, Isobutyric-3,3,3-d6 acid, 2-Methylpropanoic Acid-3,3,3-D3, Isobutyric acid D3 (methyl-D3), Isobutyric acid-d3, 2-Methyl-d3-propionic Acid
IUPAC Name 3,3,3-trideuterio-2-methylpropanoic acid
SMILES [2H]C([2H])([2H])C(C)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methyl-propanoic-3,3,3-d3 Acid
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C4H8O2/c1-3(2)4(5)6/h3H,1-2H3,(H,5,6)/i1D3
Peso formulazione 91.071